4-(3,5-Difluorphenoxy)benzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
PC10294-1G PC10294-5G
APOSPC10294-1GEA 434 EUR
APOSPC10294-1G APOSPC10294-5G
4-(3,5-Difluorphenoxy)benzaldehyd
4-(3,5-Difluorphenoxy)benzaldehyd
Formel: C₁₃H₈F₂O₂
Schmelzpunkt: 57…60 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05663812
CAS-Nummer: 886361-01-9