α,α,α-Trifluor-m-toluidin 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Aminobenzotrifluorid, 3-(Trifluormethyl)anilin
PC1030-100G PC1030-1KG PC1030-500G
APOSPC1030-100GEA 21.9 EUR
APOSPC1030-100G APOSPC1030-1KG APOSPC1030-500G
α,α,α-Trifluor-m-toluidin 99%
α,α,α-Trifluor-m-toluidin
Intermediate for the synthesis of several pharmaceuticals including Bendrofluazide
Formel: C₇H₆F₃N
Molecular Weight: 161.13 g/mol
Siedepunkt: 187…189 °C
Schmelzpunkt: 44352 °C
Dichte: 1.295 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 85 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007797
CAS-Nummer: 98-16-8
EINECS: 202-643-4
UN: 2948
ADR: 6.1 II