Pentafluorophenyl-4-(2-nitro-4-(trifluormethyl)phenoxy)benzolsulfonat
Lieferant: Apollo Scientific
PC10306-1G PC10306-500MG PC10306-5G
APOSPC10306-1GEA 275 EUR
APOSPC10306-1G APOSPC10306-500MG APOSPC10306-5G
Pentafluorophenyl-4-(2-nitro-4-(trifluormethyl)phenoxy)benzolsulfonat
Pentafluorophenyl-4-(2-nitro-4-(trifluormethyl)phenoxy)benzolsulfonat
Formel: C₁₉H₇F₈NO₆S
Schmelzpunkt: 107…109 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05975150
CAS-Nummer: 886361-29-1