Pentafluorphenyl-4-tert-butylbenzolsulfonat
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 4-(tert-butyl)benzenesulphonate
PC10311-1G PC10311-500MG PC10311-5G
APOSPC10311-1GEA 275 EUR
APOSPC10311-1G APOSPC10311-500MG APOSPC10311-5G
Pentafluorphenyl-4-tert-butylbenzolsulfonat
Pentafluorphenyl-4-tert-butylbenzolsulfonat
Formel: C₁₆H₁₃F₅O₃S
Schmelzpunkt: 93…95 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05975131
CAS-Nummer: 885950-38-9