Pentafluorphenyl-4-methylbenzolsulfonat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Pentafluorophenyl toluene-4-sulphonate
PC10315-1G
PC10315-5G
APOSPC10315-1GEA
46.4
EUR
APOSPC10315-1G
APOSPC10315-5G
Pentafluorphenyl-4-methylbenzolsulfonat
Pentafluorphenyl-4-methylbenzolsulfonat
Formel:
C₁₃H₇F₅O₃S Schmelzpunkt: 65…67 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00060056 CAS-Nummer: 2069-36-5 |