Pentafluorphenyl-2-nitrobenzolsulfonat
Lieferant: Apollo Scientific
PC10319-1G PC10319-500MG PC10319-5G
APOSPC10319-1GEA 275 EUR
APOSPC10319-1G APOSPC10319-500MG APOSPC10319-5G
Pentafluorphenyl-2-nitrobenzolsulfonat
Pentafluorphenyl-2-nitrobenzolsulfonat
Formel: C₁₂H₄F₅NO₅S
Schmelzpunkt: 127…128 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05975122
CAS-Nummer: 885950-33-4