1-Brom-3-fluor-2-iodbenzol 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC10331-5G PC10331-100G PC10331-25G
APOSPC10331-5GEA 21.9 EUR
APOSPC10331-5G APOSPC10331-100G APOSPC10331-25G
1-Brom-3-fluor-2-iodbenzol 99%
1-Bromo-3-fluoro-2-iodobenzene
Formel: C₆H₃BrFI
Molecular Weight: 300,8949 g/mol
Siedepunkt: 108…109 °C/10mmHg
Flammpunkt: 104 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07368675
CAS-Nummer: 450412-29-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR