Methyl-4-[(3-fluorobenzyl)oxy]benzenecarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 4-[(3-fluorobenzyl)oxy]benzoate
PC10345-1G PC10345-250MG
APOSPC10345-1GEA 92.8 EUR
APOSPC10345-1G APOSPC10345-250MG
Methyl-4-[(3-fluorobenzyl)oxy]benzenecarboxylate
Methyl-4-[(3-fluorobenzyl)oxy]benzenecarboxylate
Formel: C₁₅H₁₃FO₃
Molecular Weight: 260.27 g/mol
Schmelzpunkt: 71…73 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01568714
CAS-Nummer: 454473-78-0