5-Fluoroisophthalonitrile 99+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC10349-5G
PC10349-10G
APOSPC10349-5GEA
27.7
EUR
APOSPC10349-5G
APOSPC10349-10G
5-Fluoroisophthalonitrile 99+%
5-Fluoroisophthalonitrile
Formel:
C₈H₃FN₂ Molecular Weight: 146.12 g/mol Schmelzpunkt: 109…111 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05663831 CAS-Nummer: 453565-55-4 |