6-Fluoro-4-oxo-1,4-dihydro-3-quinolinecarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,4-Dihydro-6-fluoro-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid
PC10350-1G
PC10350-5G
APOSPC10350-1GEA
72.5
EUR
APOSPC10350-1G
APOSPC10350-5G
6-Fluoro-4-oxo-1,4-dihydro-3-quinolinecarboxylic acid
6-Fluoro-4-oxo-1,4-dihydro-3-quinolinecarboxylic acid
Formel:
C₁₀H₆FNO₃ Molecular Weight: 207,16 g/mol Schmelzpunkt: 298…300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03425825 CAS-Nummer: 117685-48-0 |