3-Chloro-2-(1-methylhydrazino)-5-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC10353-1G PC10353-250MG PC10353-5G
APOSPC10353-1GEA 205 EUR
APOSPC10353-1G APOSPC10353-250MG APOSPC10353-5G
3-Chloro-2-(1-methylhydrazino)-5-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride
3-Chloro-2-(1-methylhydrazino)-5-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride
Formel: C₇H₈Cl₂F₃N₃
Molecular Weight: 262.06 g/mol
Schmelzpunkt: 219…222 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03791252
CAS-Nummer: 1049743-93-2