N'-Hydroxy-4-{[5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}benzenecarboximidamide
Lieferant: Apollo Scientific
PC10360-1G
PC10360-500MG
APOSPC10360-1GEA
533
EUR
APOSPC10360-1G
APOSPC10360-500MG
N'-Hydroxy-4-{[5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}benzenecarboximidamide
N'-Hydroxy-4-{[5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}benzenecarboximidamide
Formel:
C₁₃H₁₀F₃N₃O₂ Molecular Weight: 297.24 g/mol Schmelzpunkt: 132…133 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00663373 CAS-Nummer: 263161-34-8 |