2-Amino-5-(3-fluorphenyl)-4-thiazolcarbohydrazid
Lieferant: Apollo Scientific
PC10365-1G PC10365-500MG PC10365-5G
APOSPC10365-1GEA 217 EUR
APOSPC10365-1G APOSPC10365-500MG APOSPC10365-5G
2-Amino-5-(3-fluorphenyl)-4-thiazolcarbohydrazid
2-Amino-5-(3-fluorphenyl)-4-thiazolcarbohydrazid
Formel: C₁₀H₉FN₄OS
Schmelzpunkt: 122 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06200940
CAS-Nummer: 886361-60-0