1,4-Difluor-2-methyl-5-nitrobenzol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,5-Difluoro-4-nitrotoluene
PC10366-1G PC10366-25G PC10366-5G PC10366-100G
APOSPC10366-1GEA 14.7 EUR
APOSPC10366-1G APOSPC10366-25G APOSPC10366-5G APOSPC10366-100G
1,4-Difluor-2-methyl-5-nitrobenzol
1,4-Difluoro-2-methyl-5-nitrobenzene
Formel: C₇H₅F₂NO₂
Molecular Weight: 173.1169 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06200905
CAS-Nummer: 141412-60-4