1-Methyl-5-(phenylsulphanyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
PC10371-1G PC10371-500MG PC10371-5G
APOSPC10371-1GEA 405 EUR
APOSPC10371-1G APOSPC10371-500MG APOSPC10371-5G
1-Methyl-5-(phenylsulphanyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
1-Methyl-5-(phenylsulphanyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formel: C₁₂H₉F₃N₂OS
Molecular Weight: 286.28 g/mol
Schmelzpunkt: 96 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00140823
CAS-Nummer: 321533-77-1