2-(2-Pyridinyl)-4-(trifluoromethyl)-5-pyrimidinecarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC10374-1G PC10374-500MG
APOSPC10374-1GEA 533 EUR
APOSPC10374-1G APOSPC10374-500MG
2-(2-Pyridinyl)-4-(trifluoromethyl)-5-pyrimidinecarboxylic acid
2-(2-Pyridinyl)-4-(trifluoromethyl)-5-pyrimidinecarboxylic acid
Formel: C₁₁H₆F₃N₃O₂
Molecular Weight: 269,18 g/mol
Schmelzpunkt: 224…226 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06200983
CAS-Nummer: 874816-10-1