Methyl-5-fluorsalicylat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 5-fluoro-2-hydroxybenzoate
PC10377-1G PC10377-25G PC10377-5G
APOSPC10377-1GEA 21.9 EUR
APOSPC10377-1G APOSPC10377-25G APOSPC10377-5G
Methyl-5-fluorsalicylat 98%
Methyl-5-fluorsalicylat
Formel: C₈H₇FO₃
Molecular Weight: 170,1400 g/mol
Siedepunkt: 50 °C/0,15mmHg
Schmelzpunkt: 30…34 °C
Flammpunkt: 105 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03427141
CAS-Nummer: 391-92-4