1,1-Difluor-2-iodethan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC1038-1G
PC1038-5G
PC1038-25G
APOSPC1038-1GEA
23.2
EUR
APOSPC1038-1G
APOSPC1038-5G
APOSPC1038-25G
1,1-Difluor-2-iodethan 97%
1,1-Difluoro-2-iodoethane
Formel:
C₂H₃F₂I Siedepunkt: 86,8…87 °C/740mmHg Dichte: 2,18 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Kühlschrank |
CAS-Nummer:
598-39-0 |