1-(4-Bromo-2-trifluoromethylphenyl)-2-thiourea
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-(4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl)thiourea
PC10383-1G PC10383-5G
APOSPC10383-1GEA 43.5 EUR
APOSPC10383-1G APOSPC10383-5G
1-(4-Bromo-2-trifluoromethylphenyl)-2-thiourea
1-(4-Bromo-2-trifluoromethylphenyl)-2-thiourea
Formel: C₈H₆BrF₃N₂S
Molecular Weight: 299,12 g/mol
Schmelzpunkt: 178…180 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041177
CAS-Nummer: 208186-71-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III