β-Chlor-4'-fluorpropiophenon
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Chloro-1-(4-fluorophenyl)propan-1-one, 3-Chloro-4′-fluoropropiophenone, 3-Chloro-4'-fluoropropiophenone
PC10384-100G
PC10384-25G
PC10384-5G
APOSPC10384-100GEA
133
EUR
APOSPC10384-100G
APOSPC10384-25G
APOSPC10384-5G
β-Chlor-4'-fluorpropiophenon
β-Chlor-4'-fluorpropiophenon
Formel:
C₉H₈ClFO Siedepunkt: 100…103 °C/3mmHg Schmelzpunkt: 47…49 °C Flammpunkt: 92 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000991 CAS-Nummer: 347-93-3 EINECS: 206-475-2 |