α-Brom-2,3,5,6-tetrafluortoluol
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,3,5,6-Tetrafluorbenzylbromid
PC10395-1G PC10395-5G
APOSPC10395-1GEA 72.7 EUR
APOSPC10395-1G APOSPC10395-5G
α-Brom-2,3,5,6-tetrafluortoluol
α-Brom-2,3,5,6-tetrafluortoluol
Formel: C₇H₃BrF₄
Molecular Weight: 243 g/mol
Siedepunkt: 79…80 °C/80mmHg
Dichte: 1,79 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013549
CAS-Nummer: 53001-73-3
EINECS: 258-289-6
UN: 3265
ADR: 8,II