2-(2,2,2-Trifluoracetyl)thiophen 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(Trifluoroacetyl)thiophene
PC10396-1G
PC10396-5G
PC10396-250MG
APOSPC10396-1GEA
98.9
EUR
APOSPC10396-1G
APOSPC10396-5G
APOSPC10396-250MG
2-(2,2,2-Trifluoracetyl)thiophen 98%
2-(2,2,2-Trifluoracetyl)thiophen
Formel:
C₆H₅ClOS Molecular Weight: 180,15 g/mol Siedepunkt: 163…165 °C Dichte: 1,403 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 59 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00041427 CAS-Nummer: 651-70-7 UN: 1993 ADR: 3,III |