α,α,α-Trifluor-p-toluidin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-(Trifluormethyl)anilin, 4-Aminobenzotrifluorid
PC1040-1KG PC1040-250G
APOSPC1040-1KGEA 174 EUR
APOSPC1040-1KG APOSPC1040-250G
α,α,α-Trifluor-p-toluidin 97%
α,α,α-Trifluor-p-toluidin
Precursor to 2-(4-aminophenyl)-substituted tetrahydropyrimidines & imidazolines
Formel: C₇H₆F₃N
Molecular Weight: 161,13 g/mol
Siedepunkt: 118 °C/60mmHg
Schmelzpunkt: 7-9 °C
Dichte: 1,283 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 86 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064396
CAS-Nummer: 455-14-1
EINECS: 207-236-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III