2-Brom-3',4',5'-trifluoracetophenon
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3,4,5-Trifluorophenacyl bromide
PC10407-1G
PC10407-5G
APOSPC10407-1GEA
192
EUR
APOSPC10407-1G
APOSPC10407-5G
2-Brom-3',4',5'-trifluoracetophenon
2-Brom-3',4',5'-trifluoracetophenon
Formel:
C₈H₄BrF₃O Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD07368686 CAS-Nummer: 443914-94-1 UN: 3265 ADR: 8,III |