5-Chlor-2-fluorpyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC10416-25G
PC10416-5G
PC10416-100G
APOSPC10416-25GEA
26.1
EUR
APOSPC10416-25G
APOSPC10416-5G
APOSPC10416-100G
5-Chlor-2-fluorpyridin 98%
5-Chlor-2-fluorpyridin
Formel:
C₅H₃ClFN Molecular Weight: 131,54 g/mol Siedepunkt: 149 °C Dichte: 1,311 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 52 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04112513 CAS-Nummer: 1480-65-5 UN: 1993 ADR: 3,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...