5-Fluor-2-methoxypyridin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC10417-1G PC10417-5G PC10417-10G
APOSPC10417-1GEA 21.9 EUR
APOSPC10417-1G APOSPC10417-5G APOSPC10417-10G
5-Fluor-2-methoxypyridin 97%
5-Fluor-2-methoxypyridin
Formel: C₆H₆FNO
Siedepunkt: 137…140 °C
Flammpunkt: <60 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD03095252
CAS-Nummer: 51173-04-7
UN: 1993
ADR: 3,III