2,3-Difluorpyridin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC10418-100G
PC10418-25G
APOSPC10418-100GEA
510
EUR
APOSPC10418-100G
APOSPC10418-25G
2,3-Difluorpyridin 97%
2,3-Difluoropyridine
Formel:
C₅H₃F₂N Molecular Weight: 115.08 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04114143 CAS-Nummer: 1513-66-2 |