4-Brom-2-(trifluormethyl)anilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Amino-5-brom-α,α,α-trifluortoluol, 4-Brom-α,α,α-trifluor-o-toluidin
PC1042-100G
PC1042-500G
PC1042-50G
APOSPC1042-100GEA
50.9
EUR
APOSPC1042-100G
APOSPC1042-500G
APOSPC1042-50G
4-Brom-2-(trifluormethyl)anilin 98%
4-Brom-2-(trifluormethyl)anilin
Formel:
C₇H₅BrF₃N Siedepunkt: 84…86 °C/5mmHg Dichte: 1,71 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 107 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00064393 CAS-Nummer: 445-02-3 EINECS: 207-150-8 |