2-Fluor-5-iodpyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC10421-100G
PC10421-25G
PC10421-5G
APOSPC10421-100GEA
275
EUR
APOSPC10421-100G
APOSPC10421-25G
APOSPC10421-5G
2-Fluor-5-iodpyridin 98%
2-Fluor-5-iodpyridin
Formel:
C₅H₃FIN Molecular Weight: 222.99 g/mol Schmelzpunkt: 35…36 °C Flammpunkt: 96 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03095301 CAS-Nummer: 171197-80-1 |