2-Brom-5-fluor-6-methylpyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Brom-5-fluor-6-picolin
PC10422-25G PC10422-5G PC10422-10G
APOSPC10422-25GEA 78.3 EUR
APOSPC10422-25G APOSPC10422-5G APOSPC10422-10G
2-Brom-5-fluor-6-methylpyridin 98%
2-Bromo-5-fluoro-6-methylpyridine
Formel: C₆H₅BrFN
Molecular Weight: 190.01 g/mol
Schmelzpunkt: 63…65 °C
Flammpunkt: 65 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03095064
CAS-Nummer: 374633-38-2