2-Brom-2',4',5'-trifluoracetophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,4,5-Trifluorophenacyl bromide
PC10423-1G PC10423-5G
APOSPC10423-1GEA 244 EUR
APOSPC10423-1G APOSPC10423-5G
2-Brom-2',4',5'-trifluoracetophenon 98%
2-Brom-2',4',5'-trifluoracetophenon
Formel: C₈H₄BrF₃O
Schmelzpunkt: 58…60 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD07368689
CAS-Nummer: 193977-34-3
UN: 1759
ADR: 8,III