2-Brom-2',4',6'-trifluoracetophenon
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2,4,6-Trifluorophenacyl bromide
PC10424-100MG
PC10424-1G
PC10424-5G
APOSPC10424-100MGEA
21.9
EUR
APOSPC10424-100MG
APOSPC10424-1G
APOSPC10424-5G
2-Brom-2',4',6'-trifluoracetophenon
2-Brom-2',4',6'-trifluoracetophenon
Formel:
C₈H₄BrF₃O Schmelzpunkt: 36…38 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD07368690 CAS-Nummer: 746630-36-4 UN: 1759 ADR: 8,II |