2-Brom-2',3',6'-trifluoracetophenon
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,3,6-Trifluorophenacyl bromide
PC10426-1G PC10426-5G PC10426-10G
APOSPC10426-1GEA 244 EUR
APOSPC10426-1G APOSPC10426-5G APOSPC10426-10G
2-Brom-2',3',6'-trifluoracetophenon
2-Brom-2',3',6'-trifluoracetophenon
Formel: C₈H₄BrF₃O
Schmelzpunkt: 29,8…30…3 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD07368691
CAS-Nummer: 886762-81-8
UN: 1759
ADR: 8,III