2-Brom-3'-fluor-4'-methylacetophenon
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-Fluoro-4-methylphenacyl bromide
PC10429-1G
PC10429-250MG
PC10429-5G
APOSPC10429-1GEA
105
EUR
APOSPC10429-1G
APOSPC10429-250MG
APOSPC10429-5G
2-Brom-3'-fluor-4'-methylacetophenon
2-Brom-3'-fluor-4'-methylacetophenon
Formel:
C₉H₈BrFO Schmelzpunkt: 62…64 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD07368693 CAS-Nummer: 505097-09-6 UN: 3261 ADR: 8,III |