2-Brom-5-(trifluormethyl)anilin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 6-Brom-α,α,α-trifluor-m-toluidin, 3-Amino-4-brom-α,α,α-trifluortoluol
PC1044-5G PC1044-25G
APOSPC1044-5GEA 21.9 EUR
APOSPC1044-5G APOSPC1044-25G
2-Brom-5-(trifluormethyl)anilin 97%
2-Brom-5-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₅BrF₃N
Molecular Weight: 240,02 g/mol
Siedepunkt: 81…82 °C/5mmHg
Dichte: 1,675 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007637
CAS-Nummer: 454-79-5
EINECS: 207-227-6
UN: 3267
ADR: 8,II