3-Bromo-5-fluorobenzoyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC10443-1G PC10443-5G PC10443-25G
APOSPC10443-1GEA 0 EUR
APOSPC10443-1G APOSPC10443-5G APOSPC10443-25G
3-Bromo-5-fluorobenzoyl chloride
3-Bromo-5-fluorobenzoyl chloride
Formel: C₇H₃BrClFO
Siedepunkt: 88…90 °C/14mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07368699
CAS-Nummer: 887266-90-2
UN: 3265
ADR: 8,III