3-Fluor-4-(trifluormethoxy)benzaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC10449-10G PC10449-1G PC10449-5G
APOSPC10449-10GEA 150 EUR
APOSPC10449-10G APOSPC10449-1G APOSPC10449-5G
3-Fluor-4-(trifluormethoxy)benzaldehyd 98%
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formel: C₈H₄F₄O₂
Molecular Weight: 208.11 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00236275
CAS-Nummer: 473917-15-6