2-Amino-3,5-difluorpyridin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3,5-Difluoro-2-pyridylamine, 3,5-Difluoropyridin-2-amine
PC10505-25G
APOSPC10505-25GEA
306
EUR
APOSPC10505-25G
2-Amino-3,5-difluorpyridin
2-Amino-3,5-difluorpyridin
Formel:
C₅H₄F₂N₂ Schmelzpunkt: 52…59 °C Flammpunkt: 81 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03788760 CAS-Nummer: 732306-31-9 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...