2,6-Bis(trifluormethyl)phenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,6-Bis(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
PC10506-1G PC10506-250MG PC10506-5G
APOSPC10506-1GEA 149 EUR
APOSPC10506-1G APOSPC10506-250MG APOSPC10506-5G
2,6-Bis(trifluormethyl)phenylboronsäure
2,6-Bis(trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel: C₈H₅BF₆O₂
Molecular Weight: 257.93 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 150 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD04039321
CAS-Nummer: 681812-07-7