3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyldimethylchlorosilane
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: [3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]chloro(dimethyl)silane
PC10507-1G PC10507-250MG PC10507-5G
APOSPC10507-1GEA 118 EUR
APOSPC10507-1G APOSPC10507-250MG APOSPC10507-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyldimethylchlorosilane
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyldimethylchlorosilane
Formel: C₁₀H₉ClF₆Si
Molecular Weight: 306.71 g/mol
Siedepunkt: 95…96 °C/30mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01862186
CAS-Nummer: 732306-23-9