2-Brom-3,4,5,6-tetrafluorbenzoylchlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Bromo-3,4,5,6-tetrafluorobenzene-1-carbonyl chloride
PC10511-5G
PC10511-25G
APOSPC10511-5GEA
174
EUR
APOSPC10511-5G
APOSPC10511-25G
2-Brom-3,4,5,6-tetrafluorbenzoylchlorid
2-Brom-3,4,5,6-tetrafluorbenzoylchlorid
Formel:
C₇BrClF₄O Molecular Weight: 291,43 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03001174 CAS-Nummer: 151096-42-3 |