3-Brom-2,4,5-trifluorbenzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC10514-1G
PC10514-25G
PC10514-5G
APOSPC10514-1GEA
21.9
EUR
APOSPC10514-1G
APOSPC10514-25G
APOSPC10514-5G
3-Brom-2,4,5-trifluorbenzoesäure
3-Bromo-2,4,5-trifluorobenzoic acid
Formel:
C₇H₂BrF₃O₂ Molecular Weight: 254.99 g/mol Schmelzpunkt: 122…123 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05664065 CAS-Nummer: 104222-42-6 |