5-Chlor-2,3-difluorpyridin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC10516-100G
PC10516-25G
PC10516-5G
APOSPC10516-100GEA
30.6
EUR
APOSPC10516-100G
APOSPC10516-25G
APOSPC10516-5G
5-Chlor-2,3-difluorpyridin 97%
5-Chloro-2,3-difluoropyridine
Formel:
C5H2ClF2N Molecular Weight: 149,5259 g/mol Siedepunkt: 135 °C Dichte: 1,442 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 48 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD04039314 CAS-Nummer: 89402-43-7 EINECS: 410-090-7 UN: 1993 ADR: 3,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...