2-Fluornicotinonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Cyan-2-fluorpyridin, 2-Fluor-3-pyridincarbonsäurenitril
PC10522-100G PC10522-25G PC10522-5G
APOSPC10522-100GEA 116 EUR
APOSPC10522-100G APOSPC10522-25G APOSPC10522-5G
2-Fluornicotinonitril 98%
2-Fluornicotinonitril
Formel: C₆H₃FN₂
Molecular Weight: 122,1 g/mol
Schmelzpunkt: 27…33 °C
Flammpunkt: 98 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03095082
CAS-Nummer: 3939-13-7