3,5-Difluorpicolinsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3,5-Difluoropyridine-2-carboxylic acid
PC10530-25G PC10530-5G
APOSPC10530-25GEA 89.9 EUR
APOSPC10530-25G APOSPC10530-5G
3,5-Difluorpicolinsäure
3,5-Difluorpicolinsäure
Formel: C₆H₃F₂NO₂
Molecular Weight: 159.09 g/mol
Schmelzpunkt: 202…204 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05664124
CAS-Nummer: 745784-04-7