2,3,4,5-Tetrafluorphenylboronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Dihydroxy(2,3,4,5-tetrafluorphenyl)boran, 2,3,4,5-Tetrafluorbenzolboronsäure, (2,3,4,5-Tetrafluorphenyl)metaborsäure
PC10540-1G PC10540-250MG
APOSPC10540-1GEA 401 EUR
APOSPC10540-1G APOSPC10540-250MG
2,3,4,5-Tetrafluorphenylboronsäure 97%
2,3,4,5-Tetrafluorphenylboronsäure
Formel: C₆H₃BF₄O₂
Molecular Weight: 193,89 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD04039308
CAS-Nummer: 179923-32-1