2,2-Difluorbuttersäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,2-Difluorbutansäure
PC1055-1G PC1055-5G
APOSPC1055-1GEA 129 EUR
APOSPC1055-1G APOSPC1055-5G
2,2-Difluorbuttersäure 97%
2,2-Difluorbuttersäure
Formel: C₄H₆F₂O₂
Molecular Weight: 124,09 g/mol
Siedepunkt: 100…101 °C/8,5mmHg
Schmelzpunkt: 44446 °C
Dichte: 1,215 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 76 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03093765
CAS-Nummer: 2366-62-3
UN: 3265
ADR: 8,II