2,3,5-Trifluorpyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC10551-25G PC10551-5G PC10551-100G
APOSPC10551-25GEA 137 EUR
APOSPC10551-25G APOSPC10551-5G APOSPC10551-100G
2,3,5-Trifluorpyridin 98%
2,3,5-Trifluoropyridine
Formel: C₅H₂F₃N
Molecular Weight: 133,07 g/mol
Siedepunkt: 102 °C
Dichte: 1,4 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 30 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03001162
CAS-Nummer: 76469-41-5
UN: 1993
ADR: 3,III