2,4,6-Trifluorpyridin 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC10553-1G PC10553-5G
APOSPC10553-1GEA 108 EUR
APOSPC10553-1G APOSPC10553-5G
2,4,6-Trifluorpyridin 97%
2,4,6-Trifluoropyridine
Formel: C₅H₂F₃N
Siedepunkt: 97…99 °C
Dichte: 1,499 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 17 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03001161
CAS-Nummer: 3512-17-2
UN: 2924
ADR: 3+8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR