1,2-Difluor-3-nitrobenzol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Chloro-9-methyl-9H-purine, 2,3-Difluoronitrobenzene
PC10556-1G PC10556-5G PC10556-10G
APOSPC10556-1GEA 31.9 EUR
APOSPC10556-1G APOSPC10556-5G APOSPC10556-10G
1,2-Difluor-3-nitrobenzol 97%
1,2-Difluor-3-nitrobenzol
Formel: C₆H₃F₂NO₂
Molecular Weight: 159,09 g/mol
Flammpunkt: 90 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00456802
CAS-Nummer: 6921-22-8